1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Dichloroiodobenzene
AS21043G100
AS21043G25
ACTIAS21043G100EA
123
CHF
ACTIAS21043G100
ACTIAS21043G25
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂I MW: 272,9 g/mol Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg) Melting Pt: 57 °C |
MDL Number:
MFCD00001047 CAS-Nummer: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |