3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
AS20509G25
AS20509G5
ACTIAS20509G25EA
79
CHF
ACTIAS20509G25
ACTIAS20509G5
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
3-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD03412200 CAS-Nummer: 2106-50-5 EINECS: 218-286-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |