2-Chlor-3-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33743G1
AS33743G10
AS33743G5
ACTIAS33743G1EA
0
CHF
ACTIAS33743G1
ACTIAS33743G10
ACTIAS33743G5
2-Chlor-3-fluoranilin
2-Chlor-3-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN |
MDL Number:
MFCD03407961 CAS-Nummer: 21397-08-0 EINECS: 244-366-1 |