3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21725G100 AS21725G25
ACTIAS21725G100EA 128 CHF
ACTIAS21725G100 ACTIAS21725G25
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136 °C
MDL Number: MFCD00042477
CAS-Nummer: 403-16-7