3-Chlor-2-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24707G100 AS24707G25 AS24707G5
ACTIAS24707G100EA 0 CHF
ACTIAS24707G100 ACTIAS24707G25 ACTIAS24707G5
3-Chlor-2-fluorbenzonitril
3-Chlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
MDL Number: MFCD00042206
CAS-Nummer: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III