2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22438G100 AS22438G25
ACTIAS22438G100EA 0 CHF
ACTIAS22438G100 ACTIAS22438G25
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Siedepunkt: 237
Melting Pt: 63…65 °C
MDL Number: MFCD00042523
CAS-Nummer: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III