4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS24336G100 AS24336G25
ACTIAS24336G100EA 0 CHF
ACTIAS24336G100 ACTIAS24336G25
4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MDL Number: MFCD00143282
CAS-Nummer: 61072-56-8