3-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21651G100 AS21651G25
ACTIAS21651G100EA 0 CHF
ACTIAS21651G100 ACTIAS21651G25
3-Chlor-2-nitrobenzoesäure
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Melting Pt: 236…240 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00007087
CAS-Nummer: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1