2-Chlor-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20460G100 AS20460G25 AS20460G5
ACTIAS20460G100EA 0 CHF
ACTIAS20460G100 ACTIAS20460G25 ACTIAS20460G5
2-Chlor-6-nitrobenzoesäure
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
MDL Number: MFCD00100425
CAS-Nummer: 5344-49-0
EINECS: 226-287-4