2-Chlor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
AS20583G25 AS20583G5
ACTIAS20583G25EA 0 CHF
ACTIAS20583G25 ACTIAS20583G5
2-Chlor-3-nitrobenzoesäure
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007069
CAS-Nummer: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3