4-Amino-3-chlorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS25132G100 AS25132G25
ACTIAS25132G100EA 0 CHF
ACTIAS25132G100 ACTIAS25132G25
4-Amino-3-chlorbenzoesäure
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MDL Number: MFCD00460423
CAS-Nummer: 2486-71-7
EINECS: 219-630-4