4-Amino-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20071G100 AS20071G25
ACTIAS20071G100EA 0 CHF
ACTIAS20071G100 ACTIAS20071G25
4-Amino-2-chlorbenzoesäure
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007772
CAS-Nummer: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5