2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23163G100 AS23163G25
ACTIAS23163G100EA 0 CHF
ACTIAS23163G100 ACTIAS23163G25
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C (0.6 mmHg)
Melting Pt: 108
MDL Number: MFCD00007292
CAS-Nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6