3,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20245G100 AS20245G25
ACTIAS20245G100EA 199 CHF
ACTIAS20245G100 ACTIAS20245G25
3,5-Dichlorbenzonitril
3,5-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 66 °C
MDL Number: MFCD00001800
CAS-Nummer: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III