3,4-Dichlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24090G100 AS24090G25
ACTIAS24090G100EA 0 CHF
ACTIAS24090G100 ACTIAS24090G25
3,4-Dichlorbenzonitril
3,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Melting Pt: 86…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016379
CAS-Nummer: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III