2,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24977G100 AS24977G25
ACTIAS24977G100EA 0 CHF
ACTIAS24977G100 ACTIAS24977G25
2,5-Dichlorbenzonitril
2,5-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130…132 °C
MDL Number: MFCD00019741
CAS-Nummer: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III