4-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS31849G1
AS31849G5
ACTIAS31849G1EA
0
CHF
ACTIAS31849G1
ACTIAS31849G5
4-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00056104 CAS-Nummer: 5551-11-1 EINECS: 226-915-7 |