2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20316G100
AS20316G25
ACTIAS20316G100EA
103
CHF
ACTIAS20316G100
ACTIAS20316G25
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,57 g/mol Melting Pt: 75…78 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007293 CAS-Nummer: 6361-21-3 EINECS: 228-830-0 |