4-Phenoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS22116G100 AS22116G25
ACTIAS22116G100EA 0 CHF
ACTIAS22116G100 ACTIAS22116G25
4-Phenoxybenzoesäure
4-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
MDL Number: MFCD00002539
CAS-Nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5