3-Hydroxy-p-anissäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20109G100
AS20109G25
ACTIAS20109G100EA
0
CHF
ACTIAS20109G100
ACTIAS20109G25
3-Hydroxy-p-anissäure
3-Hydroxy-p-anissäure
Formel:
C₈H₈O₄ Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa) Melting Pt: 258…259 °C |
MDL Number:
MFCD00002507 CAS-Nummer: 645-08-9 EINECS: 211-430-5 |