3,4-Dinitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20458G100
AS20458G25
AS20458G5
ACTIAS20458G100EA
825
CHF
ACTIAS20458G100
ACTIAS20458G25
ACTIAS20458G5
3,4-Dinitrobenzoesäure
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₆ MW: 212,12 g/mol Melting Pt: 165.5…166.5 °C Dichte: 1.674 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007255 CAS-Nummer: 528-45-0 EINECS: 208-433-9 Merck Index: 13,03303 |