3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS22000G100 AS22000G25
ACTIAS22000G100EA 0 CHF
ACTIAS22000G100 ACTIAS22000G25
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Melting Pt: 234…235 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007110
CAS-Nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9