4-Nitro-m-anissäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22980G100
AS22980G25
ACTIAS22980G100EA
0
CHF
ACTIAS22980G100
ACTIAS22980G25
4-Nitro-m-anissäure
4-Nitro-m-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa) Melting Pt: 233 °C |
MDL Number:
MFCD00007353 CAS-Nummer: 5081-36-7 EINECS: 225-793-2 |