4,5-Dimethoxyanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 6-Aminoveratric acid
AS20066G100
AS20066G25
ACTIAS20066G100EA
0
CHF
ACTIAS20066G100
ACTIAS20066G25
4,5-Dimethoxyanthranilsäure
4,5-Dimethoxyanthranilsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa) Melting Pt: 155…160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011671 CAS-Nummer: 5653-40-7 EINECS: 227-095-3 |