3-Cyanbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS23348G100 AS23348G25
ACTIAS23348G100EA 186 CHF
ACTIAS23348G100 ACTIAS23348G25
3-Cyanbenzoesäure
3-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.13 g/mol
Melting Pt: 219
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1