3-Hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
AS22969G100 AS22969G25
ACTIAS22969G100EA 0 CHF
ACTIAS22969G100 ACTIAS22969G25
3-Hydroxybenzonitril
3-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84.5…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002252
CAS-Nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III