2-Methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21933G100
AS21933G25
ACTIAS21933G100EA
0
CHF
ACTIAS21933G100
ACTIAS21933G25
2-Methoxybenzonitril
2-Methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO Siedepunkt: 73…76 °C (0,1 mmHg) Melting Pt: 24,5 °C Dichte: 1,095 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00001783 CAS-Nummer: 6609-56-9 EINECS: 229-559-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |