3-Aminobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
AS20068G100 AS20068G25
ACTIAS20068G100EA 0 CHF
ACTIAS20068G100 ACTIAS20068G25
3-Aminobenzonitril
3-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 288…290 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48…50 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007756
CAS-Nummer: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III