2-Phenoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20691G25 AS20691G5
ACTIAS20691G25EA 0 CHF
ACTIAS20691G25 ACTIAS20691G5
2-Phenoxybenzaldehyd
2-Phenoxybenzaldehyd
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00800666
CAS-Nummer: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0