2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS34633G10
AS34633G100
ACTIAS34633G10EA
0
CHF
ACTIAS34633G10
ACTIAS34633G100
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₄ Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa) Melting Pt: 159 °C Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003325 CAS-Nummer: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |