3,5-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20128G100
AS20128G25
AS20128G5
ACTIAS20128G100EA
153
CHF
ACTIAS20128G100
ACTIAS20128G25
ACTIAS20128G5
3,5-Dimethoxybenzaldehyd
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Siedepunkt: 277 Melting Pt: 48 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003366 CAS-Nummer: 7311-34-4 EINECS: 230-772-6 |