4-Methoxysalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
AS23889G100 AS23889G25
ACTIAS23889G100EA 0 CHF
ACTIAS23889G100 ACTIAS23889G25
4-Methoxysalicylaldehyd
4-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 42…43 °C
Dichte: 1.2065 g/cm³ (51 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003327
CAS-Nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0