4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20857G100 AS20857G25
ACTIAS20857G100EA 0 CHF
ACTIAS20857G100 ACTIAS20857G25
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Melting Pt: 146…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007117
CAS-Nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6