3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32401G1
AS32401G5
ACTIAS32401G1EA
0
CHF
ACTIAS32401G1
ACTIAS32401G5
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007135 CAS-Nummer: 53055-05-3 EINECS: 258-332-9 |