2-Bromphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20111G100 AS20111G25
ACTIAS20111G100EA 0 CHF
ACTIAS20111G100 ACTIAS20111G25
2-Bromphenol
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Siedepunkt: 195
Melting Pt: 5.6
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002146
CAS-Nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01413