1-Brom-3-iodbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromoiodobenzene
AS21709G100
AS21709G25
ACTIAS21709G100EA
0
CHF
ACTIAS21709G100
ACTIAS21709G25
1-Brom-3-iodbenzol
1-Brom-3-iodbenzol
Formel:
C₆H₄BrI MW: 282.91 g/mol Siedepunkt: 240 Melting Pt: –9.3 °C Dichte: 2.21 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001043 CAS-Nummer: 591-18-4 EINECS: 209-703-9 |