1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
AS20315G100
AS20315G25
ACTIAS20315G100EA
58
CHF
ACTIAS20315G100
ACTIAS20315G25
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,01 g/mol Siedepunkt: 78…81 °C (55 mmHg) Dichte: 1.635 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040943 CAS-Nummer: 2252-44-0 |