4-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20029G100
AS20029G25
ACTIAS20029G100EA
109
CHF
ACTIAS20029G100
ACTIAS20029G25
4-Brom-2-fluorbenzoesäure
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143263 CAS-Nummer: 112704-79-7 |