3-Brom-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20539G100
AS20539G25
ACTIAS20539G100EA
0
CHF
ACTIAS20539G100
ACTIAS20539G25
3-Brom-4-fluorbenzoesäure
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042463 CAS-Nummer: 1007-16-5 EINECS: 213-751-6 |