2-Brom-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS23248G100 AS23248G25
ACTIAS23248G100EA 0 CHF
ACTIAS23248G100 ACTIAS23248G25
2-Brom-4-fluorbenzoesäure
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 173…175 °C
MDL Number: MFCD00055370
CAS-Nummer: 1006-41-3