2-Brom-4-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22194G100 AS22194G25
ACTIAS22194G100EA 0 CHF
ACTIAS22194G100 ACTIAS22194G25
2-Brom-4-fluorbenzonitril
2-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
MDL Number: MFCD00672924
CAS-Nummer: 36282-26-5
EINECS: 252-949-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III