2-Brom-6-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23918G1 AS23918G5
ACTIAS23918G1EA 0 CHF
ACTIAS23918G1 ACTIAS23918G5
2-Brom-6-iodpyridin
2-Bromo-6-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MDL Number: MFCD08059557
CAS-Nummer: 234111-08-1