4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
AS21056G100
AS21056G25
ACTIAS21056G100EA
163
CHF
ACTIAS21056G100
ACTIAS21056G25
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ MW: 179.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012943 CAS-Nummer: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |