(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24103G100
AS24103G25
ACTIAS24103G100EA
0
CHF
ACTIAS24103G100
ACTIAS24103G25
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇FO₂S |
MDL Number:
MFCD00039753 CAS-Nummer: 455-15-2 EINECS: 207-237-0 |