2-Methyl-3-pyridinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methylpyridine
AS23402G100
AS23402G25
AS23402G5
ACTIAS23402G100EA
189
CHF
ACTIAS23402G100
ACTIAS23402G25
ACTIAS23402G5
2-Methyl-3-pyridinol
2-Methylpyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082538 CAS-Nummer: 1121-25-1 EINECS: 214-327-3 |