4-Brom-3-chloranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS33305G100 AS33305G25
ACTIAS33305G100EA 0 CHF
ACTIAS33305G100 ACTIAS33305G25
4-Brom-3-chloranilin
4-Brom-3-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67…68 °C
MDL Number: MFCD00041311
CAS-Nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III