5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20092G100 AS20092G25
ACTIAS20092G100EA 64 CHF
ACTIAS20092G100 ACTIAS20092G25
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002415
CAS-Nummer: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5