2-Brom-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20261G100 AS20261G25
ACTIAS20261G100EA 0 CHF
ACTIAS20261G100 ACTIAS20261G25
2-Brom-5-methoxybenzoesäure
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
MDL Number: MFCD00020214
CAS-Nummer: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2