5-Bromanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromobenzoic acid
AS20090G100
AS20090G25
ACTIAS20090G100EA
0
CHF
ACTIAS20090G100
ACTIAS20090G25
5-Bromanthranilsäure
5-Bromoanthranilic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa) Melting Pt: 218…219 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007823 CAS-Nummer: 5794-88-7 EINECS: 227-338-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01389 |