3,5-Dibrombenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS22318G100
AS22318G25
ACTIAS22318G100EA
177
CHF
ACTIAS22318G100
ACTIAS22318G25
3,5-Dibrombenzoesäure
3,5-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ MW: 279,92 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051758 CAS-Nummer: 618-58-6 |